V900705
Trimethylamine hydrochloride
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
Trimethylammonium chloride
About This Item
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
98%
Punto di fusione
283-284 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].CN(C)C
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H
SZYJELPVAFJOGJ-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1