Documenti fondamentali
V900698
Sigma-Aldrich
2′-Methylacetophenone
Vetec, reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
1-(2-Methylphenyl)ethanone, 1-(2-Tolyl)ethanone, 2-Acetyltoluene, o-Methylacetophenone, Methyl o-tolyl ketone
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.18
Beilstein:
907005
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5318 (lit.)
P. ebollizione
214 °C (lit.)
Densità
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccccc1C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-5-3-4-6-9(7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
YXWWHNCQZBVZPV-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)