V900690
2-Nitrobenzoic acid
Vetec™, reagent grade, 94%
About This Item
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
94%
Punto di fusione
146-148 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
SLAMLWHELXOEJZ-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)