V900683
Citral
Vetec™, reagent grade, 94%
Sinonimo/i:
3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, Geranial and neral mixture
About This Item
Grado
reagent grade
Densità del vapore
5 (vs air)
Tensione di vapore
0.2 mmHg ( 200 °C)
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
94%
Indice di rifrazione
n20/D 1.488 (lit.)
P. eboll.
229 °C (lit.)
Densità
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)C=C(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
WTEVQBCEXWBHNA-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup