V900671
N-Hydroxyphthalimide
Vetec™, reagent grade, 97%
About This Item
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Addition Reactions
Punto di fusione
233 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
ON1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C8H5NO3/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7)12/h1-4,12H
CFMZSMGAMPBRBE-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)