V900648
Ethylenediamine dihydrochloride
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
1,2-Diaminoethane dihydrochloride
About This Item
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
98%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].NCCN
InChI
1S/C2H8N2.2ClH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H
OHHBFEVZJLBKEH-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)