Documenti fondamentali
V900619
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylbenzaldehyde
Vetec, reagent grade, 95%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H3CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.549 (lit.)
P. ebollizione
102-103 °C/14 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−9 °C (lit.)
Densità
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(C=O)c(C)c1
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-4-9(6-10)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3
GISVICWQYMUPJF-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Matthias Onghena et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 31(12), 2090-2102 (2014-11-20)
In 2011, the European Union prohibited the production of polycarbonate (PC) baby bottles due to the toxic effects of the PC monomer bisphenol-A. Therefore, baby bottles made of alternative materials, e.g. polypropylene (PP) or polyethersulphone (PES), are currently marketed. The