V900610
Isonicotinamide
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
Pyridine-4-carboxylic acid amide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
98%
Punto di fusione
155-157 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9)
VFQXVTODMYMSMJ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3