V900603
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
Vetec™, reagent grade, 97%
Sinonimo/i:
Protocatechualdehyde
About This Item
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
97%
Punto di fusione
150-157 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(C=O)cc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-4,9-10H
IBGBGRVKPALMCQ-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3