V900579
N-Acetyl-L-leucine
Vetec™, reagent grade, 98%
About This Item
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
98%
Forma fisica
crystalline powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
white
Punto di fusione
187-190 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO3/c1-5(2)4-7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)/t7-/m0/s1
WXNXCEHXYPACJF-ZETCQYMHSA-N
WGK 3