V900543
Geraniol
Vetec™, reagent grade, 97%
Sinonimo/i:
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol
About This Item
Grado
reagent grade
Densità del vapore
5.31 (vs air)
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
P. ebollizione
229-230 °C (lit.)
Densità
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+
GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)