V900530
Ethyl phenylacetate
Vetec™, reagent grade, 97.5%
About This Item
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
97.5%
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. ebollizione
229 °C (lit.)
Densità
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-12-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
DULCUDSUACXJJC-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
210.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98.90 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)