V900490
CHAPSO
Vetec™, reagent grade, ≥98%
Sinonimo/i:
3-([3-Cholamidopropyl]dimethylammonio)-2-hydroxy-1-propanesulfonate
About This Item
Grado
reagent grade
Descrizione
zwitterionic
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥98%
PM
micellar avg mol wt 7000
Numero d'aggregazione
11
CMC
8 mM (20-25°C)
Punto di fusione
184-186 °C (lit.)
Temp. transizione
cloud point 90 °C
Stringa SMILE
[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CC(O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C32H58N2O8S/c1-20(7-10-29(39)33-13-6-14-34(4,5)18-23(36)19-43(40,41)42)24-8-9-25-30-26(17-28(38)32(24,25)3)31(2)12-11-22(35)15-21(31)16-27(30)37/h20-28,30,35-38H,6-19H2,1-5H3,(H-,33,39,40,41,42)/t20-,21+,22-,23?,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
GUQQBLRVXOUDTN-XOHPMCGNSA-N
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)