Documenti fondamentali
V900427
Sigma-Aldrich
D-Homoserine
Vetec, reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
(R)-(+)-2-Amino-4-hydroxybutyric acid
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.12
Beilstein:
1721680
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec
Saggio
98%
Stato
powder
Colore
white
Punto di fusione
205 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
N[C@H](CCO)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-3(1-2-6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m1/s1
UKAUYVFTDYCKQA-GSVOUGTGSA-N
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)