Merck
V900403
Gly-Gly
99%, Vetec
Sinonimo/i:
Diglicina, Glicil-glicina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NH2CH2CONHCH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.12
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-127-8
Beilstein/REAXYS Number:
1765223
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Gly-Gly, Vetec, reagent grade, 99%
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
99%
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
useful pH range
7.5-8.9
pKa (25 °C)
8.2
mp
255-260 °C
SMILES string
NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gly-Gly
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)