V900376
DL-Leucine
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinonimo/i:
(±)-Amino-4-methylpentanoic acid
About This Item
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
99%
Stato
powder
Colore
white
Punto di fusione
293-296 °C (subl.) (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)