Documenti fondamentali
V900355
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate
Vetec, reagent grade, ≥98%
Sinonimo/i:
TMB dihydrochloride
About This Item
Formula condensata:
[-C6H2(CH3)2-4-NH2]2·2HCl·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
313.27 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec
Saggio
≥98%
Solubilità
acetic acid: water (1:2): 0.1 g/5mL, clear to slightly hazy
Stringa SMILE
O.Cl.Cl.Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2.2ClH.H2O/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14;;;/h5-8H,17-18H2,1-4H3;2*1H;1H2
KVCWTKDFVVSVSJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Noncarcinogenic substitute for benzidine.
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)