Vai a
V900338
L-prolina
≥99%,Vetec
Sinonimo/i:
Acido (S)-pirrolidina-2-carbossilico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.13
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-702-2
Beilstein/REAXYS Number:
80810
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
L-prolina, Vetec, reagent grade, ≥99%
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
≥99%
form
powder
color
white
mp
228 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-prolina
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)