V900337
Iodonitrotetrazolium chloride
Vetec™, reagent grade, 95%
Sinonimo/i:
2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride, p-Iodonitrotetrazolium Violet, INT
About This Item
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
95%
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)-[n+]2nc(nn2-c3ccc(I)cc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C19H13IN5O2.ClH/c20-15-6-8-16(9-7-15)23-21-19(14-4-2-1-3-5-14)22-24(23)17-10-12-18(13-11-17)25(26)27;/h1-13H;1H/q+1;/p-1
JORABGDXCIBAFL-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3