V900334
L-Glutamic acid monosodium salt hydrate
Vetec™, reagent grade, ≥99%
Sinonimo/i:
(S)-2-Aminopentanedioic acid, L-Glutamic acid monosodium salt, Glu, MSG, Monosodium glutamate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥99%
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O.H/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2;
JYDGDQPVBSBYRT-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
WGK 2