V900295
CHES
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinonimo/i:
Acido 2-(cicloesilammino)etansolfonico
About This Item
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
99%
Forma fisica
crystalline powder
pH
3.0-5.0 (103.6 g/L)
Intervallo di pH utile
8.6-10.0
pKa (25 °C)
9.3
Solubilità
water: 0.176 g/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
OS(=O)(=O)CCNC1CCCCC1
InChI
1S/C8H17NO3S/c10-13(11,12)7-6-9-8-4-2-1-3-5-8/h8-9H,1-7H2,(H,10,11,12)
MKWKNSIESPFAQN-UHFFFAOYSA-N
WGK 3