Documenti fondamentali
V900226
Sigma-Aldrich
Potassium tetraborate tetrahydrate
Vetec, reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
Potassium biborate
About This Item
Formula condensata:
K2B4O7 · 4H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
305.50
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec
Saggio
98%
Stato
powder
Stringa SMILE
O.O.O.O.[K+].[K+].[O-]B([O-])OB1OB(OB=O)O1
InChI
1S/B4O7.2K.4H2O/c5-1-8-3-10-4(11-3)9-2(6)7;;;;;;/h;;;4*1H2/q-2;2*+1;;;;
FZICZLCGJZRAHS-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)