V900167
Acido cloroplatinico
Vetec™, reagent grade
Sinonimo/i:
Acido esacloroplatinico, Cloruro platinico, Idrogeno esacloroplatinato (IV)
About This Item
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Stato
powder or chunks
Concentrazione
≥37.5% Pt (gravimetric)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.6H2O.Pt/h6*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;;;;+4/p-4
PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?