Merck
V900155
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
98%, Vetec™, reagent grade
Caratteristiche di sostenibilità
Sinonimo/i:
TED, Triethylenediamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.17
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-999-9
Beilstein/REAXYS Number:
103618
MDL number:
Assay:
98%
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane, Vetec™, reagent grade, 98%
grade
reagent grade
vapor pressure
2.9 mmHg ( 50 °C)
product line
Vetec™
assay
98%
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
refractive index
n20/D 1.4634 (lit.)
mp
156-159 °C (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
N12CCN(CC2)CC1
InChI
1S/C6H12N2/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8/h1-6H2
InChI key
IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)