V900144
Glicina
98%, Vetec™
Sinonimo/i:
Acido aminoacetico, Acido aminoetanoico, Glicocolla
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Glicina, Vetec™, reagent grade, 98%
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
98%
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | plant: suitable
Colore
white to off-white
pH
5.9-6.4 (20 °C, 50 g/L)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1