Documenti fondamentali
V900071
Sigma-Aldrich
Calcium iodide hydrate
Vetec, reagent grade
About This Item
Formula condensata:
CaI2·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.89 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec
Stato
crystals or chunks
Concentrazione
13.3-14.0% (EDTA titration, anhydrous)
Punto di fusione
783 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI.H2O/h;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
XIRQETYMJRSWOH-UHFFFAOYSA-L
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)