Documenti fondamentali
V900070
Sigma-Aldrich
Calcium bromide hydrate
Vetec, reagent grade, 98%
About This Item
Formula condensata:
CaBr2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.89 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec
Saggio
98%
Stato
powder or chunks
pH
5 (20 °C, 50 g/L)
Stringa SMILE
[H]O[H].Br[Ca]Br
InChI
1S/2BrH.Ca.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
NQMKEZBQFUTOQC-UHFFFAOYSA-L
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)