V900044
Calcium chloride hexahydrate
Vetec™, reagent grade, 97%
About This Item
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
97%
Punto di fusione
30 °C
Densità
1.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.6H2O/h;2*1H;6*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)