Documenti fondamentali
V800440
Sigma-Aldrich
Peptone
LR
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41106212
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
LR
Nome Commerciale
Vetec
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)