Documenti
V800353
Sigma-Aldrich
Gel di silice
Type H, without binder, suitable for thin layer chromatography (TLC)
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
23201100
ID PubChem:
Tipo
Type H
Nome Commerciale
Vetec
Forma fisica
powder
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
P. eboll.
2230 °C
Punto di fusione
>1600 °C
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany