Passa al contenuto
V800296
Petroleum ether
LR, bp 40-60 °C
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12191502
EC Number:
232-453-7
MDL number:
Grade:
LR
Bp:
30-60 °C (lit.), 40-60 °C
Vapor pressure:
25.8 psi ( 55 °C), 7.99 psi ( 20 °C)
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
LR
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
25.8 psi ( 55 °C), 7.99 psi ( 20 °C)
product line
Vetec
form
liquid
autoignition temp.
475 °F
expl. lim.
8 %
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.363 (lit.)
bp
30-60 °C (lit.), 40-60 °C
density
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg+]c1ccc(cc1)C.[Br-]
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Petroleum ether
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto di infiammabilità (°F)
-56.2 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
-49 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)