Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
BaCl2 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.26
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-788-1
MDL number:
Assay:
99-102%
Grade:
LR
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
LR
product line
Vetec™
assay
99-102%
form
powder
pH
5-8 (25 °C, 50 g/L)
SMILES string
O.O.Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Barium chloride dihydrate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?