Documenti
V001453
Sigma-Aldrich
1,2-propandiolo
USP, 99.5%
Sinonimo/i:
Propilenglicole
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.09
Beilstein:
1340498
Numero CE:
Numero MDL:
ID PubChem:
agenzia
USP
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.62 (vs air)
Tensione di vapore
0.08 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.5%
Temp. autoaccensione
779 °F
Limite di esplosione
12.5 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. eboll.
187 °C (lit.)
Punto di fusione
−60 °C (lit.)
Densità
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103 °C - closed cup