Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
AlF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
83.98
EC Number:
232-051-1
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
97%
mp
1290 °C (lit.)
density
3.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[Al](F)F
InChI
1S/Al.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
KLZUFWVZNOTSEM-UHFFFAOYSA-K
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?