Documenti fondamentali
1692709
USP
Trimipramine maleate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Trimipramine maleate salt
Scegli un formato
100 MG
CHF 341.00
CHF 341.00
Spedizione prevista il28 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 341.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H26N2 · C4H4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
410.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 341.00
Spedizione prevista il28 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
trimipramine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C20H26N2.C4H4O4/c1-16(14-21(2)3)15-22-19-10-6-4-8-17(19)12-13-18-9-5-7-11-20(18)22;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-11,16H,12-15H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
YDGHCKHAXOUQOS-WLHGVMLRSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Trimipramine maleate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Lillian A Frink et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 94, 111-117 (2014-02-25)
A rapid, accurate, precise and versatile analytical method was developed for the detection and quantification of water in solid active pharmaceutical ingredients (APIs). The headspace gas chromatography (HSGC) method utilized an ionic liquid (IL) based open tubular capillary GC column