Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
15 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’470.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
tranexamic acid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
NCC1CCC(=CC1)C(=O)O
InChI
1S/C8H13NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h3,6H,1-2,4-5,9H2,(H,10,11)
InChI key
MZPZFPYJTSAQPX-UHFFFAOYSA-N
General description
Per ulteriori informazioni e supporto consultare il sito di tale Farmacopea
Application
- Acido tranexamico
- Iniezione di acido tranexamico
- Compresse di acido tranexamico
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename BP |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format neat | format neat | format mixture |
| API family tranexamic acid | API family trandolapril | API family tetracaine | API family tranexamic acid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Composto C correlato all′acido tranexamico
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?