Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
3.9 (vs air)
autoignition temp.
899 °F
expl. lim.
6.6 %
manufacturer/tradename
USP
bp
200 °C (lit.)
mp
41-46 °C (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3
InChI key
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description 99.6% | description for spectrophotometric det. of Au, Tl(III), W, ≥99.0% | description 99% |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade - | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| autoignition temp. 899 °F | autoignition temp. 899 °F | autoignition temp. 899 °F | autoignition temp. 899 °F |
| mp 41-46 °C (lit.) | mp 41-46 °C (lit.) | mp 41-46 °C (lit.), 42-45 °C | mp 41-46 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under P-TOLUIDINE
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?