Vai a
1586031
USP
Pyridostigmine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-1-methylpyridin-1-ium bromide, 3-Hydroxy-N-methylpyridinium bromide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’370.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8BrNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.04
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 1’370.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
pyridostigmine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].[n+]1(cc(ccc1)O)C
InChI
1S/C6H7NO.BrH/c1-7-4-2-3-6(8)5-7;/h2-5H,1H3;1H
InChI key
KWNRNYCXMUTXOY-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
158602013475291586009
Pyridostigmine bromide United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1586009
Pyridostigmine bromide
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
API family
pyridostigmine
API family
pyridostigmine
API family
ipratropium
API family
pyridostigmine
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)