1554148
USP
Prasugrel Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(5-[2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-5,6,7,7a-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one)
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
USP
Famiglia di API
prasugrel
Produttore/marchio commerciale
USP 1554148
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Fc1c(cccc1)C(N3CCC4SC(=O)C=C4C3)C(=O)C2CC2
InChI
1S/C18H18FNO2S/c19-14-4-2-1-3-13(14)17(18(22)11-5-6-11)20-8-7-15-12(10-20)9-16(21)23-15/h1-4,9,11,15,17H,5-8,10H2
MJAMUSZUMAHFLH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also, for use with USP monograph such as Prasugrel Hydrochloride.
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)