Documenti fondamentali
1547936
USP
Polysorbate 40
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol sorbitan monopalmitate, Polyoxyethylene sorbitanmonopalmitate
Scegli un formato
2 G
CHF 400.00
CHF 400.00
Spedizione prevista il11 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 G
CHF 400.00
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 400.00
Spedizione prevista il11 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
polysorbate
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Polysorbate 40 USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
TWEEN® 80 tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
59924
TWEEN® 80
Span® 80 nonionic surfactant
Sigma-Aldrich
S6760
Span® 80
TWEEN® 80 viscous liquid
Sigma-Aldrich
P1754
TWEEN® 80