Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
15 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1390.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
norfloxacin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename BP |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| API family norfloxacin | API family moxifloxacin | API family levofloxacin | API family norfloxacin |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?