Merck
1430509
USP
3-O-Methylmethyldopa
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.24
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
methyldopa
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COc1cc(C[C@](C)(N)C(O)=O)ccc1O
InChI
1S/C11H15NO4/c1-11(12,10(14)15)6-7-3-4-8(13)9(5-7)16-2/h3-5,13H,6,12H2,1-2H3,(H,14,15)/t11-/m0/s1
InChI key
BQHWFYPBSKGBMV-NSHDSACASA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Application
3-O-Methylmethyldopa USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Methyldopa
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)