1376017
USP
Mecamylamine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N,1,7,7-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine hydrochloride
About This Item
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
InChI
1S/C11H21N.ClH/c1-10(2)8-5-6-11(10,3)9(7-8)12-4;/h8-9,12H,5-7H2,1-4H3;1H
JNYXLBJREIYFBF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Risultati analitici
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)