Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
40 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’650.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 1’650.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
lysophosphatidylcholine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la MSDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state prodotte e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente. Per ulteriori informazioni e supporto consultare il sito di tale Farmacopea.
Application
Lisofosfatidilcolina (soia) standard di riferimento USP per test e saggi di qualità specificati.
Utilizzato anche come soluzione standard per identificare i fosfolipidi nella lecitina mediante cromatografia su strato sottile conformemente alla pertinente monografia della Farmacopea degli Stati Uniti (USP).
Utilizzato anche come soluzione standard per identificare i fosfolipidi nella lecitina mediante cromatografia su strato sottile conformemente alla pertinente monografia della Farmacopea degli Stati Uniti (USP).
Biochem/physiol Actions
La lisofosfatidilcolina è un importante componente delle lipoproteine a bassa densità ossidate ed è stata implicata in varie reazioni infiammatorie, tra cui l′aterosclerosi. Viene adoperata per demielinizzare i neuroni spinali e studiare i processi alla base della rimielinizzazione. Attiva la via della protein-chinasi C, della MAP chinasi p38, della MAP chinasi p42 e della chinasi jun (JNK) e stimola la trascrizione di c-jun.
La lisofosfatidilcolina è un importante componente delle lipoproteine a bassa densità ossidate ed è stata implicata in varie reazioni infiammatorie, tra cui l′aterosclerosi. Viene adoperata per demielinizzare i neuroni spinali e studiare i processi alla base della rimielinizzazione. Attiva la via della protein-chinasi C, della MAP chinasi p38, della MAP chinasi p42 e della chinasi jun (JNK) e stimola la trascrizione di c-jun. La lisofosfatidilcolina si accumula durante l′ischemia cardiaca e può indurre delle aritmie mediante il disaccoppiamento della comunicazione delle giunzioni gap. Inoltre, aumenta il danno ischemico rafforzando la carica di Na+ nei miociti cardiaci. Attiva anche i canali TREK1, TREK2 e TRAAK K+.
Analysis Note
Questi prodotti sono destinati unicamente all′uso per test e saggi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.
Other Notes
Si possono applicare restrizioni alle vendite.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| API family lysophosphatidylcholine | API family lysophosphatidylcholine | API family - | API family phosphatidylcholine |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?