1345126
USP
Ioversol Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N,N′-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-{[N-(2-hydroxyethyl)carbamoyl]methoxy}-2,4,6-triiodoisophthalamide, N,N′-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-{2-[(2-hydroxyethyl)amino]-2-oxoethoxy}-2,4,6-triiodo- 1,3-benzenedicarboxamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ioversol
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Ioversol
- Ioversol Injection
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)