1287686
USP
Gadoversetamide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Hydrogen[8,11,14-tris(carboxymethyl)-6-oxo-2-oxa-5,8,11,14-tetraazahexadecan-16-oato(4-)]gadolinium
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
gadoversetamide
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)