1285942
USP
Fluvastatin for System Suitability
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Fluvastatin sodium - Fluvastatin sodium anti-isomer mixture
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
fluvastatin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
Applicazioni
- Fluvastatin Capsules
- Fluvastatin Sodium
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)