1231648
USP
Ecamsule Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(±)-Camphor-10-sulfonic acid, (±)-β-Camphorsulfonic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
199-201 °C (dec.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m1/s1
MIOPJNTWMNEORI-GMSGAONNSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)