1162556
USP
Dalfampridine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Amino-3,5-dibromopyridine, 3,5-Dibromo-4-pyridinamine
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
dalfampridine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Stringa SMILE
Nc1c(Br)cncc1Br
InChI
1S/C5H4Br2N2/c6-3-1-9-2-4(7)5(3)8/h1-2H,(H2,8,9)
MNRBVTDLMUNVLD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3