1159008
USP
Cyclothiazide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
6-Chloro-3,4-dihydro-3-(2-norbornen-5-yl)-2H-1,2-4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cyclothiazide
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[H][C@@]12CC(C3Nc4cc(Cl)c(cc4S(=O)(=O)N3)S(N)(=O)=O)[C@@]([H])(C1)C=C2
InChI
1S/C14H16ClN3O4S2/c15-10-5-11-13(6-12(10)23(16,19)20)24(21,22)18-14(17-11)9-4-7-1-2-8(9)3-7/h1-2,5-9,14,17-18H,3-4H2,(H2,16,19,20)/t7-,8+,9?,14?/m0/s1
BOCUKUHCLICSIY-QJWLJZLASA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)